Documenti fondamentali
637963
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyloctylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Sinonimo/i:
Bromo(3,7-dimethyloctyl)magnesium
Scegli un formato
100 ML
236,00 €
236,00 €
Prezzo di listino472,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
236,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H21BrMg
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
236,00 €
Prezzo di listino472,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in diethyl ether
Densità
0.856 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)CC[Mg]Br
InChI
1S/C10H21.BrH.Mg/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3;;/h9-10H,1,5-8H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
CZIGPVDHJSGGIU-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Evaluating how cationic lipid affects mRNA-LNP physical properties and biodistribution: This study describes the synthesis process where 3,7-Dimethyloctylmagnesium bromide was used as a reagent in the preparation of a lipid component for lipid nanoparticles (LNPs), which are crucial in mRNA delivery systems (Gueguen et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-13.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-25 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)