Documenti fondamentali
687952
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethylmagnesium bromide
Sinonimo/i:
Cyclohexylmethylmagnesium bromide
Scegli un formato
50 ML
272,00 €
272,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
272,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13BrMg
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
272,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Densità
0.966 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Br[Mg]CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H13.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h7H,1-6H2;1H;/q;;+1/p-1
ZBCIOGFGZRNNEC-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Isomerization polymerization of alkenylcyclohexanes
  • Intramolecular rearrangements of vinylidenecyclopropanes
  • Cycloisomerization of cyclic and acyclic enynes
Additionally reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • Dipeptidyl boronic acid proteasome inhibitors
  • Substituted 1,3-dihydroindole-2-ones with antitumor effects
  • Sulfur-free transition state nucleoside analog inhibitors of methylthioadenosine nucleosidase and phosphorylase
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What solution is this in (ie: THF)? What is the concentration (ie: 0.2M, 1M, 2M...)?
    1 risposta
    1. The concentration of this product ranges from 0.40 - 0.60 M in THF. The exact concentration is listed on the lot-specific Certificate of Analysis. Please see the sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/687952-50ML0000235108.pdf
      Please see the link below to the SDS which lists each component in Section 3:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/687952