Documenti fondamentali
635669
Sigma-Aldrich
4-Isopropylphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Scegli un formato
50 ML
126,50 €
126,50 €
Prezzo di listino253,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
126,50 €
About This Item
Formula condensata:
C6H4CH(CH3)2MgBr
Peso molecolare:
223.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
126,50 €
Prezzo di listino253,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C9H11.BrH.Mg/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9;;/h4-8H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
VLHDTCQJXYKEJT-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)