Vai a
A8094
L-arginina
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-ammino-5-guanidinopentanoico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
39,40 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
55,50 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
142,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
728,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.20
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-811-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725413
39,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-arginina, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
product line
BioXtra
assay
98.5-101.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
application(s)
agriculture
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
L-Arginine has been used:
  • as a Roswell park memorial institute medium (RPMI) media component in the isolation and culture of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs)
  • as a RPMI media component for tissue culture
  • in DMEM medium for the identification and quantification of phosphorylation sites by stable isotope labeling by amino acids in cell culture (SILAC) and LCMS/MS
Biochem/physiol Actions
L-Arginine is a conditionally essential amino acid, that play a vital role in the production of nitric oxide. It acts as a precursor for the synthesis of polyamines, agmatine and urea. L-Arginine is usually essential in children and non-essential in adults.
Substrato della sintasi del monossido di azoto, che viene convertita a citrullina e monossido di azoto (NO). Induce il rilascio di insulina con un meccanismo dipendente dal monossido di azoto.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
11009A4474137279
L-arginina from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
A8094
L-arginina
L-arginina BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sigma-Aldrich
11009
L-arginina
L-arginina
SAFC
A4474
L-arginina
L-arginina EMPROVE® EXPERT, EP, USP
SAFC
137279
L-arginina
description
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
description
-
description
EMPROVE® EXPERT, EP, USP
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
crystalline powder
assay
98.5-101.0%
assay
≥99.5% (NT)
assay
>98.5%
assay
>98.5%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
product line
BioXtra
product line
BioUltra
product line
-
product line
EMPROVE® EXPERT
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
impurities
endotoxin, tested
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
impurities
endotoxin, residual solvents
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-arginina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf