Documenti fondamentali
608068
Sigma-Aldrich
L-Leucine-13C6,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid-13C6,15N, 13C and 15N Labeled L-leucine, SILAC Amino Acid, L-Leucine-ul-13C,15N
Scegli un formato
100 MG
859,00 €
250 MG
1.480,00 €
859,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
859,00 €
250 MG
1.480,00 €
About This Item
Formula condensata:
(13CH3)213CH13CH213CH(15NH2)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
859,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[H][13C@]([15NH2])([13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
ROHFNLRQFUQHCH-HUEJSTCGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)