Documenti
736139
Sigma-Aldrich
L-Arginine-α-15N hydrochloride
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HN=C(NH2)NH(CH2)3CH(15NH2)COOH · HCl
Peso molecolare:
211.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Punto di fusione
226-230 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Cl.NC(=N)NCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i7+1;
KWTQSFXGGICVPE-OMEWPDABSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1