Documenti fondamentali
579408
Sigma-Aldrich
1-(Methylsulfonyl)-1H-benzotriazole
95%
Sinonimo/i:
1-Methanesulfonyl-1H-benzotriazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
108-112 °C (lit.)
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C7H7N3O2S/c1-13(11,12)10-7-5-3-2-4-6(7)8-9-10/h2-5H,1H3
OMMZSDGGKVRGGP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mohamed Elagawany et al.
Biomedical chromatography : BMC, 33(9), e4579-e4579 (2019-05-12)
An efficient, economic and high yielding method was described for the synthesis of baclofen (BAC) pharmacopoeial impurities (impurity A and impurity B) which can be used for gram-scale synthesis. Furthermore, a novel ecofriendly thin-layer chromatographic TLC-densitometric method was established and