Vai a
791105
Zinc chloromethanesulfinate
95% (H-NMR)
Sinonimo/i:
Baran MCMS Reagent
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
618,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H4Cl2O4S2Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Assay:
95% (H-NMR)
Form:
solid
618,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
95% (H-NMR)
form
solid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reagent type: diversification reagent
mp
190-195 °C
functional group
chloro, sulfinic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCS(O[Zn]OS(CCl)=O)=O
InChI
1S/2CH3ClO2S.Zn/c2*2-1-5(3)4;/h2*1H2,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
HEKATMPPXNXYJU-UHFFFAOYSA-L
Application
Zinc chloromethanesulfinate (MCMS) is part of a zinc sulfinate toolbox developed by Phil Baran for the simple and rapid diversification of heterocycles.1
Practical and Innate Carbon-Hydrogen Functionalization of Heterocycles
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
745480771406746118
assay
95% (H-NMR)
assay
95%
assay
-
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: diversification reagent, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reaction suitability
reaction type: Allylation, reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reagent type: diversification reagent
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reagent type: linker
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
190-195 °C
mp
161-166 °C
mp
151-157 °C
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)