Documenti
596485
Sigma-Aldrich
Benzotriazole-1-carboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
170-175 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C7H6N4O/c8-7(12)11-6-4-2-1-3-5(6)9-10-11/h1-4H,(H2,8,12)
UUMXWUNNKCQWHS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Benzotriazole-1-carboxamide can be used:
  • As a corrosion inhibitor, applicable for copper in the HNO3 solution.
  • As a reagent for the preparation of urea derivatives with mono- and N, N-disubstitution products.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Dry and wet lab studies for some benzotriazole derivatives as possible corrosion inhibitors for copper in 1.0 M HNO3
Khaled KF and Amin MA
Corrosion Science, 51(9), 2098-2106 (2009)
Synthesis of mono-and N, N-disubstituted ureas
Katritzky AR, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 8, 8-14 (2003)