T46108
1,2,4-Triazole
98%
Sinonimo/i:
3,4-Diazapyrrole, 4H-1,2,4-Triazole, s-Triazole (8CI)
Saggio
98%
P. eboll.
260 °C (lit.)
Punto di fusione
119-121 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges