Documenti fondamentali
556912
Sigma-Aldrich
Isooctyl 3-mercaptopropionate
≥99%
Sinonimo/i:
Isooctyl β-mercaptopropionate, Isooctyl mercaptopropionate
Scegli un formato
100 G
40,30 €
40,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
40,30 €
About This Item
Formula condensata:
HS-CH2CH2COOC8H17
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
40,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
109-112 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCCCCOC(=O)CCS
InChI
1S/C11H22O2S/c1-10(2)6-4-3-5-8-13-11(12)7-9-14/h10,14H,3-9H2,1-2H3
ZHUWXKIPGGZNJW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Polymerization modifier: crosslinking agent, chain transfer agent
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)