B82251
Bromotrichloromethane
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.85 (vs air)
Tensione di vapore
38.4 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5065 (lit.)
P. eboll.
105 °C (lit.)
Punto di fusione
−6 °C (lit.)
Densità
2.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/CBrCl3/c2-1(3,4)5
XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3