465178
2,2′-(Ethylenedioxy)diethanethiol
95%
Sinonimo/i:
3,6-Dioxa-1,8-octane-dithiol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. eboll.
225 °C (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
SCCOCCOCCS
InChI
1S/C6H14O2S2/c9-5-3-7-1-2-8-4-6-10/h9-10H,1-6H2
HCZMHWVFVZAHCR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
285.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
141 °C