Documenti fondamentali
471585
Sigma-Aldrich
tert-Dodecylmercaptan
mixture of isomers, 98.5%
Sinonimo/i:
tert-Dodecanethiol
Scegli un formato
100 ML
39,50 €
2 L
149,00 €
18 L
694,00 €
39,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
39,50 €
2 L
149,00 €
18 L
694,00 €
About This Item
Formula condensata:
C12H25SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.40
Beilstein:
1738382
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
39,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98.5%
P. ebollizione
227-248 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
SC(C(C(C(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Data characterizing the biophysical and nitric oxide release properties of the tDodSNO-Styrene maleic anhydride nanoparticle SMA-tDodSNO: This study discusses the synthesis and characterization of SMA-tDodSNO nanoparticles using tert-dodecylmercaptan (H Alimoradi et al., 2018).
  • Cu2ZnSnS4-Ag2S Nanoscale p-n Heterostructures as Sensitizers for Photoelectrochemical Water Splitting: The research investigates the use of tert-dodecylmercaptan in the synthesis of CZTS-Ag2S heterostructures for photoelectrochemical water splitting (X Yu et al., 2015).
  • Enhanced performance of triboelectric nanogenerator based on polyamide-silver antimony sulfide nanofibers for energy harvesting: This study discusses the synthesis of nanofibers using tert-dodecylmercaptan for triboelectric nanogenerators (A Yar et al., 2021).
Note legali
Product of Arkema Inc.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)