Documenti fondamentali
284394
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylglycine ethyl ester
98%
Scegli un formato
25 G
128,00 €
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
128,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH2COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Beilstein:
1750085
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. ebollizione
150-151 °C (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CCOC(=O)CN(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4-9-6(8)5-7(2)3/h4-5H2,1-3H3
BGCNBOFPABQGNG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tzi-Yi Wu et al.
International journal of molecular sciences, 12(12), 8750-8772 (2012-01-25)
This work includes specific basic characterization of synthesized glycine-based Ionic Liquid (IL) [QuatGly-OEt][EtOSO(3)] by NMR, elementary analysis and water content. Thermophysical properties such as density, ρ, viscosity, η, refractive index, n, and conductivity, κ, for the binary mixture of [QuatGly-OEt][EtOSO(3)]