498181
2-Chloro-5-iodopyridine
97%
Scegli un formato
67,97 €
Prezzo di listino97,10 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
67,97 €
Prezzo di listino97,10 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
95-98 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
iodo
Stringa SMILE
Clc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H3ClIN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
QWLGCWXSNYKKDO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the synthesis of:
- 2-Chloro-5-phenylpyridine via Suzuki coupling reaction with phenylboronic acid dimethyl ester.[2]
- Exo-5- and exo-6- (6′-chloro-3′-pyridyl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptanes via Heck coupling reaction with N-protected 2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-enes.[3]
- Substituted diaryliodonium salts.[4]
- 3-Exo-5′-(2′-Chloropyridinyl)-8-(ethoxycarbonyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane.[5]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
A short and efficient total synthesis of (?)-epibatidine.