Documenti fondamentali
569607
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-iodopyridine
97%
Scegli un formato
5 G
26,25 €
25 G
73,70 €
26,25 €
Prezzo di listino52,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
26,25 €
25 G
73,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrIN
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
26,25 €
Prezzo di listino52,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
113-117 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
iodo
Stringa SMILE
Brc1ccc(I)nc1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
HSNBRDZXJMPDGH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Bromo-2-iodopyridine may be used in the synthesis of the following:
  • 5-bromopyridyl-2-magnesium chloride via reaction with isopropylmagnesium chloride solution[1]
  • 5-bromo-2-pyridylzinc iodide via treatment with active zinc in tetrahydrofuran[2]
  • 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine via halogen/trifluoromethyl displacement reaction
  • (5-bromopyridin-2-yl)zinc(II) chloride via multi-step synthesis[3]
  • 5,5′-dibromo-2,2′-bipyridine via multi-step synthesis[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"Synthesis of 5-bromopyridyl-2-magnesium chloride and its application in the synthesis of functionalized pyridines"
Song JJ, et al.
Organic Letters, 6(26), 4905-4907 (2004)
"A functional triazine framework based on N-heterocyclic building blocks"
Hug S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(28), 13956- 13964 (2012)
"5-Bromo-2-pyridylzinc reagent; direct preparation and its coupling reactions"
Rieke.DR, et al.
Tetrahedron Letters, 52(2), 244-247 (2011)