Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
335150
Sigma-Aldrich
Fenilsilano
97%
Sinonimo/i:
Monofenilsilano
About This Item
Formula condensata:
C6H5SiH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.21
Beilstein:
2935169
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.510 (lit.)
P. eboll.
120 °C (lit.)
Densità
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[SiH3]c1ccccc1
InChI
1S/C6H8Si/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H3
PARWUHTVGZSQPD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Il fenilsilano (PhSiH3) può essere usato come agente riducente per la riduzione parziale a fosfina dei gruppi di ossido di fosfina nel poli(ossido di 4,4′-difenilfenilfosfina) (PAPO). Lo si può anche sottoporre a fotopolimerizzazione con metilmetacrilato (MMA) per formare poli(MMA) contenente gruppi SiH. PhSiH3 può essere usato come fonte di silicone per sintetizzare nanofili di Si cristallino attraverso la sintesi fluido-liquido-solido supercritico (SFLS) seminata con nanocristalli d′oro.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Xiaoyan Yin et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 195, 111271-111271 (2020-08-01)
Lipidated peptide amphiphiles exhibit high affinity for plasma cell membranes, good cell internalization and improved stability against degradation, which make them attractive as a drug delivery system. However, low drug loading capacity limits their application for drug delivery. Herein, we
Photopolymerization of Methyl methacrylate with Phenylsilane.
Hong L-Y
Bull. Korean Chem. Soc., 16(4), 360-363 (1995)
Tadhg Kennedy et al.
ACS nano, 9(7), 7456-7465 (2015-07-01)
Here we report the rational design of a high-capacity Li-ion anode material comprising Ge nanowires with Si branches. The unique structure provides an electrode material with tunable properties, allowing the performance to be tailored for either high capacity or high
The Role of Precursor?Decomposition Kinetics in Silicon?Nanowire Synthesis in Organic Solvents.
Lee DC
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(23), 3573-3577 (2005)
Chayanon Ngambenjawong et al.
Bioconjugate chemistry, 27(12), 2854-2862 (2016-10-26)
Peptide cyclization is a strategy used to improve stability and activity of peptides. The most commonly used cyclization method is disulfide bridge formation of cysteine-containing peptides, as is typically found in nature. Over the years, an increasing number of alternative