Documenti fondamentali
491853
Sigma-Aldrich
Benzo[b]fluoranthene-d12
98 atom % D
Sinonimo/i:
Benz[e]acephenanthrylene-d12
Scegli un formato
10 MG
395,00 €
395,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
395,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20D12
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
395,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c-2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c5c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c-2c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-14-13(6-1)12-19-16-9-4-3-8-15(16)18-11-5-10-17(14)20(18)19/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
FTOVXSOBNPWTSH-AQZSQYOVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Naftalene-d8 99 atom % D, ≥98% (CP)
Sigma-Aldrich
176044
Naftalene-d8
Anthracene-d10 98 atom % D
Sigma-Aldrich
176591
Anthracene-d10
Ana L L Dauner et al.
Journal of environmental management, 223, 417-425 (2018-06-27)
The concentration, distribution, and ecological risk of hydrocarbons, as well as bulk parameters, were determined in surface sediments of the Babitonga Bay, a subtropical human-impacted estuary in South Atlantic. Total aliphatic and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) ranged between 0.8 and
Weier Hao et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 37(7), 1202-1215 (2020-05-05)
In this work, we describe a method developed to quantify persistent organic pollutants (POPs) including polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and organochlorine pesticides (OCPs) in dietary supplement samples using stir-bar sorptive extraction (SBSE)-GC-MS/MS-isotope dilution mass spectrometry (IDMS). This method enables accurate
Maria João Fraqueza et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(1) (2020-01-19)
The manufacturing of dry-cured meat products usually includes a smoking step. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are potentially carcinogenic chemical compounds that may result from smoking. The aim of the present study was to optimize the smoking regime of traditional dry-cured
Articoli
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.