451797
Benzo[a]pyrene-d12
98 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterated benzo[a]pyrene, 3,4-Benzopyrene-d12
Scegli un formato
382,00 €
Scegli un formato
About This Item
382,00 €
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
495 °C (lit.)
Punto di fusione
177-180 °C (lit.)
applicazioni
electronics
Spostamento di massa
M+12
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
FMMWHPNWAFZXNH-AQZSQYOVSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?