Documenti fondamentali
456306
Sigma-Aldrich
Benz[a]anthracene-d12
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,2-Benzanthracene-d12, Tetraphene-d12
Scegli un formato
250 MG
395,00 €
395,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
395,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18D12
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
395,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
157-159 °C (lit.)
applicazioni
electronics
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c23
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
DXBHBZVCASKNBY-AQZSQYOVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Benz[a]anthracene analytical standard
Supelco
48563
Benz[a]anthracene
Perylene-d12 98 atom % D
Sigma-Aldrich
490490
Perylene-d12
Anthracene-d10 98 atom % D
Sigma-Aldrich
176591
Anthracene-d10
Benzo[a]pyrene ≥96% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B1760
Benzo[a]pyrene
Yusuke Yamamoto et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1000, 187-191 (2015-08-08)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are formed from the incomplete combustion or pyrolysis of organic matter during industrial processing and various human activities, but human exposure to PAHs has not yet been elucidated in detail. To assess long-term exposure to PAHs
Articoli
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.