Documenti fondamentali
364614
Sigma-Aldrich
Chrysene-d12
98 atom % D
Sinonimo/i:
Dodecadeuteriochrysene
Scegli un formato
25 MG
14,24 €
50 MG
109,00 €
250 MG
68,60 €
14,24 €
Prezzo di listino71,20 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
14,24 €
50 MG
109,00 €
250 MG
68,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18D12
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
14,24 €
Prezzo di listino71,20 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
448 °C (lit.)
Punto di fusione
252-254 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c23
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
WDECIBYCCFPHNR-AQZSQYOVSA-N
Applicazioni
May be used as an analytical standard
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Xiaowei Wang et al.
Journal of separation science, 37(14), 1842-1849 (2014-04-29)
An automatic exposed and in-syringe dynamic single-drop microextraction method (SDME) for the determination of five polycyclic musks in natural waters was developed using gas chromatography with mass spectrometry. Online agitation was first introduced to the automatic SDME with a magnetic
Zheng-Xia Chen et al.
Chemosphere, 131, 192-200 (2015-04-12)
Fine roots of woody plants are a heterogeneous system differing markedly in structure and function. Nevertheless, knowledge about the plant uptake of organic pollutants via fine roots is scarce to date. In the present study, plant uptake, translocation, and return
Célia A Alves et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11526-11542 (2015-04-02)
The main purpose of this work was to evaluate the chemical composition of particulate matter (PM) emitted by eight different light-duty vehicles. Exhaust samples from petrol and diesel cars (Euro 3 to Euro 5) were collected in a chassis dynamometer
Dennis S Mkhize et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 79(5), 808-819 (2019-04-27)
A passive sampling device, based on molecularly imprinted membranes (MIM), was fabricated and optimised for sampling polychlorinated biphenyls (PCBs) in aquatic ecosystems. The newly-developed passive sampler was subjected to in-situ calibration studies to determine PCB sampling rates under various conditions
Chen-Chou Wu et al.
Environmental science & technology, 49(17), 10607-10615 (2015-08-11)
Barbecuing or charcoal-grilling has become part of popular outdoor recreational activities nowadays; however, potential human health hazards through outdoor exposure to barbecue fumes have yet to be adequately quantified. To fill this knowledge gap, atmospheric size-fractioned particle and gaseous samples