451819
Acenaphthene-d10
99 atom % D
Sinonimo/i:
1,8-·Ethylenenaphthalene-D10, Deuterated acenaphthene
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
277-279 °C (lit.)
Punto di fusione
95-97 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c2c3c(c([2H])c([2H])c([2H])c3c1[2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H]
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D2
CWRYPZZKDGJXCA-WHUVPORUSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3