176591
Anthracene-d10
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-Decadeuterioanthracene
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
P. eboll.
340 °C (lit.)
Punto di fusione
210-215 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
MWPLVEDNUUSJAV-LHNTUAQVSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121.0 °C - closed cup