Documenti fondamentali
491667
Sigma-Aldrich
Acetone-13C3
99 atom % 13C
Scegli un formato
250 MG
469,26 €
500 MG
638,00 €
1 G
1.150,00 €
469,26 €
Prezzo di listino594,00 €Risparmia il 21%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
469,26 €
500 MG
638,00 €
1 G
1.150,00 €
About This Item
Formula condensata:
13CH313CO13CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
469,26 €
Prezzo di listino594,00 €Risparmia il 21%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
P. ebollizione
56 °C (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Densità
0.832 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1
CSCPPACGZOOCGX-VMIGTVKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)