Documenti fondamentali
299189
Sigma-Aldrich
Acetone-1,3-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled acetone, Dimethyl-13C2 ketone, Propanone-1,3-13C2
Scegli un formato
250 MG
390,00 €
1 G
1.040,00 €
390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
390,00 €
1 G
1.040,00 €
About This Item
Formula condensata:
13CH3CO13CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Densità del vapore
2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Limite di esplosione
13.2 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
P. ebollizione
56 °C (lit.)
Punto di fusione
-94 °C (lit.)
Densità
0.818 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3]C([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1+1,2+1
CSCPPACGZOOCGX-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)