Documenti fondamentali
277177
Sigma-Aldrich
Methanol-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled methanol, Methyl alcohol-13C, Methyl-13C alcohol
Scegli un formato
1 G
247,00 €
5 G
956,00 €
247,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
247,00 €
5 G
956,00 €
About This Item
Formula condensata:
13CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
33.03
Beilstein:
1697016
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
247,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
65.4 °C (lit.)
Punto di fusione
-98 °C (lit.)
Densità
0.815 g/mL at 25 °C
Formato
neat
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[13CH3]O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1
OKKJLVBELUTLKV-OUBTZVSYSA-N
Descrizione generale
13CH3OH is isotopically enriched form of methyl alcohol.
Applicazioni
Methyl-13C alcohol is an external reference for the assignment of polymer constitution using nuclear magnetic resonance spectroscopy. It is used to study the proton transfer processes, which offering possibilities for the quantitative mechanism studies of proton-related catalytic reactions. This isotope-enrich solvent is used to confirm the distribution and arrangement of metals from metal organic frame work (MOF) using host-guest interaction study. Also used as trideuteromethylation reagent for the synthesis of deuterated drugs.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Methan-d2-ol 98 atom % D
Sigma-Aldrich
486884
Methan-d2-ol
Methane-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
490229
Methane-13C
Ethanol-1-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
324523
Ethanol-1-13C
Methanol-17O 20 atom % 17O
Sigma-Aldrich
609803
Methanol-17O
Xue Lu Wang et al.
Nature communications, 7, 11918-11918 (2016-06-18)
Proton transfer (PT) processes in solid-liquid phases play central roles throughout chemistry, biology and materials science. Identification of PT routes deep into the realistic catalytic process is experimentally challenging, thus leaving a gap in our understanding. Here we demonstrate an
Sven Bodenstedt et al.
Nature communications, 12(1), 4041-4041 (2021-07-02)
Optically pumped magnetometers (OPMs) based on alkali-atom vapors are ultra-sensitive devices for dc and low-frequency ac magnetic measurements. Here, in combination with fast-field-cycling hardware and high-resolution spectroscopic detection, we demonstrate applicability of OPMs in quantifying nuclear magnetic relaxation phenomena. Relaxation
Monica I Espinosa et al.
Nature communications, 11(1), 5564-5564 (2020-11-06)
Utilising one-carbon substrates such as carbon dioxide, methane, and methanol is vital to address the current climate crisis. Methylotrophic metabolism enables growth and energy generation from methanol, providing an alternative to sugar fermentation. Saccharomyces cerevisiae is an important industrial microorganism