Vai a
D3412
1-decansolfonato di sodio
~98%
Sinonimo/i:
Acido 1-decansolfonico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
91,10 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
311,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
940,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)8CH2SO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.33
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-525-9
Beilstein/REAXYS Number:
3918920
MDL number:
91,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
anionic
Quality Segment
assay
~98%
form
powder
mol wt
244.33 g/mol
technique(s)
LC/MS: suitable
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
General description
L′1-decansolfonato di sodio è un tensioattivo anionico impiegato nell′analisi di molecole organiche di piccole dimensioni mediante HPLC e cromatografia liquida di coppia ionica. Il controione solfonato, anionico, rende possibile la separazione e la risoluzione di analiti carichi positivamente. La concentrazione critica micellare (CMC) dell′1-decansolfato di sodio viene determinata mediante elettroforesi capillare. Più di uno studio pubblicato recentemente ha descritto le interazioni tra l′idrossipropilmetilcellulosa e svariati tensioattivi ionici, tra cui l′1-decansolfato di sodio.
Application
Il sodio 1-decanesolfonato è stato usato in uno studio per valutare il meccanismo di elettroriduzione degli ioni Zn2+. È stato usato anche in uno studio per esaminare il meccanismo di ritenzione dei composti guanidinici su un carbone grafitico poroso.
Reagente per l′associazione ionica per HPLC, inclusa l′analisi di peptidi e proteine.
Features and Benefits
  • Idoneo alla cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) e alla cromatografia liquida di coppia ionica
  • Rende possibile la separazione e la risoluzione di analiti carichi positivamente.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
3063130633
description
~98%
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
description
≥99.0% (T)
form
powder
form
-
form
-
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
assay
~98%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
description
anionic
description
anionic
description
anionic
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mol wt
244.33 g/mol
mol wt
244.33 g/mol
mol wt
244.33 g/mol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-decansolfonato di sodio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf