Documenti
282022
Sigma-Aldrich
Acetic acid-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH313CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Tensione di vapore
11.4 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
800 °F
Limite di esplosione
16 %
P. eboll.
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Densità
1.083 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1,2+1
QTBSBXVTEAMEQO-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup