Documenti fondamentali
490156
Sigma-Aldrich
L-Serine-1-13C
99 atom % 13C
Scegli un formato
250 MG
682,00 €
682,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
682,00 €
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(NH2)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
682,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H][C@](N)(CO)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i3+1
MTCFGRXMJLQNBG-NSQKCYGPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)