Documenti fondamentali
283827
Sigma-Aldrich
Glycine-13C2
99 atom % 13C
Scegli un formato
250 MG
248,00 €
1 G
705,00 €
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
248,00 €
1 G
705,00 €
About This Item
Formula condensata:
H2N13CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
N[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
DHMQDGOQFOQNFH-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Volker Döring et al.
ACS synthetic biology, 7(9), 2029-2036 (2018-08-15)
Endowing biotechnological platform organisms with new carbon assimilation pathways is a key challenge for industrial biotechnology. Here we report progress toward the construction of formatotrophic Escherichia coli strains. Glycine and serine, universal precursors of one-carbon compounds oxidized during heterotrophic growth
Wenfan Ke et al.
Nature communications, 11(1), 2587-2587 (2020-05-24)
The gut microbiota metabolizes drugs and alters their efficacy and toxicity. Diet alters drugs, the metabolism of the microbiota, and the host. However, whether diet-triggered metabolic changes in the microbiota can alter drug responses in the host has been largely
Andrea E Steuer et al.
Metabolites, 10(8) (2020-07-31)
Psychoactive stimulants are a popular drug class which are used recreationally. Over the last decade, large numbers of new psychoactive substances (NPS) have entered the drug market and these pose a worldwide problem to human health. Metabolomics approaches are useful