604690
L-Glutamine-5-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
H2N13CO(CH2)2CH(NH2)CO2H
Peso molecolare:
147.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
Punto di fusione
185 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N[C@@H](CC[13C](N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i4+1
ZDXPYRJPNDTMRX-MYXYCAHRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Céline A Schoonjans et al.
Journal of clinical medicine, 9(10) (2020-10-21)
Targeting endothelial cell (EC) metabolism should impair angiogenesis, regardless of how many angiogenic signals are present. The dependency of proliferating ECs on glucose and glutamine for energy and biomass production opens new opportunities for anti-angiogenic therapy in cancer. The aim