Documenti fondamentali
609005
Sigma-Aldrich
L-Serine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Scegli un formato
500 MG
204,00 €
204,00 €
Prezzo di listino1.020,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
204,00 €
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(15NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
204,00 €
Prezzo di listino1.020,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH2][C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i4+1
MTCFGRXMJLQNBG-GZPBOPPUSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
L-Serine-13C3 98 atom % 13C, 95% (CP)
Sigma-Aldrich
604887
L-Serine-13C3
Vidhi Pareek et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6488), 283-290 (2020-04-18)
Metabolons, multiprotein complexes consisting of sequential enzymes of a metabolic pathway, are proposed to be biosynthetic "hotspots" within the cell. However, experimental demonstration of their presence and functions has remained challenging. We used metabolomics and in situ three-dimensional submicrometer chemical