P2126
L-Phenylalanine
≥98%
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Phenylalanine, reagent grade, ≥98%
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder or crystals
Colore
white to off-white
Punto di fusione
270-275 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
applicazioni
detection
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.