Documenti
489611
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Punto di fusione
61-64 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i13+1,14+1,15+1,16+1
IPCSVZSSVZVIGE-FIZPRHLTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
402.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
206.00 °C - closed cup