Documenti fondamentali
471542
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonyl chloride
≥99%
Scegli un formato
100 ML
81,50 €
500 ML
287,00 €
81,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
81,50 €
500 ML
287,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.58
Beilstein:
773865
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
81,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
177 °C (lit.)
Densità
1.357 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H5ClO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)