D186252
N,N-Dimethylsulfamoyl chloride
99%
Sinonimo/i:
Dimethylamidosulfonyl chloride, Dimethylaminosulfonyl chloride, Dimethylsulphamoyl chloride, N,N-Dimethylamidosulfonyl chloride, N,N-Dimethylaminosulfonyl chloride, N,N-Dimethylsulfamoyl chloride, N,N-Dimethylsulfamyl chloride
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
114 °C/75 mmHg (lit.)
Densità
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H6ClNO2S/c1-4(2)7(3,5)6/h1-2H3
JFCHSQDLLFJHOA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- It is widely used in the synthesis of a medicinally important class of compounds, sulfonamides.[1]
- It is used in the synthesis of aminotetralin derived sulfamides as anticancer agents[2] and acetylcholinesterase inhibitors.[3]
- It can also be used in the esterification/amidation between carboxylic acids and equimolar amounts of alcohols/amines, as in the synthesis of coumaperine.[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?