Documenti fondamentali
302325
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanesulfonyl chloride
96%
Sinonimo/i:
2-Chloro-1-ethanesulfonyl chloride
Scegli un formato
5 G
30,17 €
25 G
106,00 €
30,17 €
Prezzo di listino43,10 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
30,17 €
25 G
106,00 €
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.02
Beilstein:
1751202
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
30,17 €
Prezzo di listino43,10 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
15 mmHg ( 84 °C)
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. ebollizione
84-86 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
ClCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H4Cl2O2S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2
VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Chloroethanesulfonyl chloride was used in one-pot sulfonylation/intramolecular thia-Michael protocol for the synthesis of 1,5,2-dithiazepine 1,1-dioxides.[1] It was also used in synthesis of vinylsulfonamides with a furan, carbocyclic, semicyclic or acyclic 1,3-diene moiety.[2]
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Qin Zang et al.
Heterocycles, 86(2), doi:10-doi:10 (2014-01-05)
A novel one-pot sulfonylation/intramolecular thia-Michael protocol is reported for the synthesis of 1,5,2-dithiazepine 1,1-dioxides. Sulfonylation between cysteine ethyl ester/cysteamine and 2-chloroethanesulfonyl chloride, followed by
Victor O Rogachev et al.
Nature protocols, 1(6), 3076-3087 (2007-04-05)
Vinylsulfonamides with a furan, carbocyclic, semicyclic or acyclic 1,3-diene moiety are synthetized via a domino elimination-amidation reaction of 2-chloroethanesulfonyl chloride. Intramolecular Diels-Alder reaction of these vinylsulfonamides with thermal (toluene, 110 degrees C) or high pressure (dichloromethane, 13 kbar) activation provides