Documenti
D91705
Sigma-Aldrich
Diethyl cyanomethylphosphonate
98%
Sinonimo/i:
(Diethylphosphono)acetonitrile, Cyanomethylphosphonic acid diethyl ester
About This Item
Formula condensata:
NCCH2PO(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.14
Beilstein:
1772981
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. eboll.
101-102 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOP(=O)(CC#N)OCC
InChI
1S/C6H12NO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-4,6H2,1-2H3
KWMBADTWRIGGGG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diethyl cyanomethylphosphonate is used as a reagent in horner wadsworth emmons olefination reaction.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis of Penta-2, 4-dienenitriles by the Horner--Wadsworth--Emmons Olefination of Enones
Carlos B E et al.
Synthesis, 49, 5131-5142 (2017)