Documenti
164798
Sigma-Aldrich
Trifluoromethanesulfonyl chloride
≥99%
Sinonimo/i:
Triflyl chloride
About This Item
Formula condensata:
CF3SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.52
Beilstein:
1812106
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
10.36 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.334 (lit.)
P. eboll.
29-32 °C (lit.)
Densità
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CClF3O2S/c2-8(6,7)1(3,4)5
GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Trifluoromethanesulfonyl chloride can be used as:
  • A trifluoromethylating agent for the fluoroalkylation of heterocycles, arenes, and heteroarenes.
  • A sulfonating agent for alcohols.
  • A chlorinating agent for carbanions.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 627-627 (1991)
Marleen Häring et al.
The Journal of organic chemistry, 83(15), 7928-7938 (2018-05-29)
In this work, we demonstrate that useful C-C bond-forming photoredox catalysis can be performed in air using easily prepared gel networks as reaction media to give similar results as are obtained under inert atmosphere conditions. These reactions are completely inhibited
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1339-1339 (1994)