463744
Vanadium(III) oxide
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Divanadium trioxide, Vanadic oxide, Vanadium sesquioxide, Vanadium trioxide
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Composizione
V2O3
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: vanadium
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
1970 °C (lit.)
Densità
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O=[V]O[V]=O
InChI
1S/3O.2V
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- anode material for the fabrication of lithium-ion batteries[1]
- fabrication of vanadium redox flow batteries[2]
- preparation of vanadium nitride (VN) for potential usage in hydrodenitrogenation (HDN), and hydrodeoxygenation (HDO)[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.