Documenti fondamentali
482145
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydride terminated
average Mn ~24,000
Sinonimo/i:
Hydrogen-terminated di-Me silicones
Scegli un formato
100 ML
170,00 €
170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
170,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
PM
average Mn ~24,000
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.406
Viscosità
~1,000 cSt(lit.)
P. ebollizione
230 °C (lit.)
Densità
0.971 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[Si](C)=O
InChI
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.