Documenti fondamentali
422371
Sigma-Aldrich
Vanadium(II) chloride
85%
Sinonimo/i:
Dichlorovanadium
Scegli un formato
1 G
39,10 €
5 G
185,00 €
39,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
39,10 €
5 G
185,00 €
About This Item
Formula condensata:
VCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.85
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
39,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
85%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: vanadium
Densità
3.09 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
Cl[V]Cl
InChI
1S/2ClH.V/h2*1H;/q;;+2/p-2
ITAKKORXEUJTBC-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)