529311
Iron(III) oxide
≥99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ferric oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.995% trace metals basis
Forma fisica
powder
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.