Documenti fondamentali
204854
Sigma-Aldrich
Vanadium(V) oxide
greener alternative
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Divanadium pentaoxide, Divanadium pentoxide, Pentaoxodivanadium, Vandia
Scegli un formato
1 G
69,40 €
5 G
212,00 €
25 G
440,00 €
69,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
69,40 €
5 G
212,00 €
25 G
440,00 €
About This Item
Formula condensata:
V2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.88
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
eCl@ss:
38180404
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
69,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Composizione
V2O5
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: vanadium
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
690 °C (lit.)
Densità
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O=[V](=O)O[V](=O)=O
InChI
1S/5O.2V
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Applicazioni
Selective ammoxidation catalysts for such reactions as conversion of toluene to benzonitrile or propylene to acrylonitrile were prepared by a sol-gel method from V2O5, Sb2O3 and high purity hydrogen peroxide.[1] Preparation of new stabilized, oxide ion-conducting, bismuth vanadate phases by a microwave assisted method, fromV2O5, Bi2O3 and other solid oxides, was reported. These ceramics show promise in solid oxide fuel cells, water-vapor electrolyzers and oxygen sensors.[2]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Hongchang Pang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(15), 1536-1538 (2013-01-17)
A template-free strategy is exploited to bottom-up synthesize yolk-shell vanadium oxide through a two-step spontaneous assembly of hydrolytically formed subunits in a one-pot process. The unique structured vanadium pentoxide exhibits excellent cathode performance for lithium ion batteries.
B Saravanakumar et al.
ACS applied materials & interfaces, 4(9), 4484-4490 (2012-08-24)
Vanadium pentoxide (V(2)O(5)) has attracted attention for supercapcitor applications because of its extensive multifunctional properties. In the present study, V(2)O(5) nanoporous network was synthesized via simple capping-agent-assisted precipitation technique and it is further annealed at different temperatures. The effect of
Brett A Kruger et al.
Optics express, 20(21), 23598-23609 (2012-11-29)
We present two types of designs for plasmonic switches based on hybridization between single interface surface plasmon polaritons and modes of a thin film of transition metal oxide material, vanadium dioxide (VO(2)). The design includes integrated, localized heaters that activate
Xiaojiao Kang et al.
Nanoscale, 5(1), 253-261 (2012-11-17)
In this study, multifunctional poly(acrylic acid) modified lanthanide-doped GdVO(4) nanocomposites [PAA@GdVO(4): Ln(3+) (Ln = Yb/Er, Yb/Ho, Yb/Tm)] were constructed by filling PAA hydrogel into GdVO(4) hollow spheres via photoinduced polymerization. The up-conversion (UC) emission colors (green, red and blue) can
Chunhua Han et al.
Nano letters, 12(9), 4668-4673 (2012-08-07)
Rational assembly of unique complex nanostructures is one of the facile techniques to improve the electrochemical performance of electrode materials. Here, a substrate-assisted hydrothermal method was designed and applied in synthesizing moundlily like radial β-AgVO(3) nanowire clusters. Gravitation and F(-)
Articoli
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. I would like to solicite if you could provide me with information on the particle size of the different presentations of the reagent(V2O5) hopefully between 5-10um for be used on solid state batteries. I look forward to your response.
    1 risposta
    1. The particle size of this material is not determined on a lot to lot basis. However, historical data suggests a broad range of 10 - 250 mesh or 58 - 2000 um.
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf