400874
Iron(II) titanate
−100 mesh, 99.9%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
−100 mesh
Stringa SMILE
[Fe++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3O.Ti/q+2;;2*-1;
WIBXORLWTCPWFI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3