Documenti fondamentali
455040
Sigma-Aldrich
Dimethyl (R)-(+)-malate
98%
Sinonimo/i:
Dimethyl (R)-2-hydroxysuccinate, Dimethyl D-malate
Scegli un formato
5 ML
251,00 €
251,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
251,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3O2CCH2CH(OH)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.14
Beilstein:
1908705
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
251,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +6.6°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. ebollizione
104-108 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C[C@@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O5/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
YSEKNCXYRGKTBJ-SCSAIBSYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5