02300
D-(+)-Malic acid
unnatural form, ≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
(R)-(+)-2-Hydroxysuccinic acid, D-Hydroxybutanedioic acid
Saggio
≥97.0% (T)
Attività ottica
[α]20/D +28.0±2°, c = 5.5% in pyridine
Qualità
unnatural form
Punto di fusione
98-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
BJEPYKJPYRNKOW-UWTATZPHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- As a starting material for the enantioselective total synthesis of (−)-erinapyrone B.
- As a chiral organocatalyst in the synthesis of α-aminophosphonates from various aldehydes, aniline, and diethyl phosphite.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?