225541
Diisopropyl azodicarboxylate
98%
Sinonimo/i:
DIAD, Diisopropyl azodiformate
Saggio
98%
Stato
liquid
Impurezze
≤2% dichloromethane
Indice di rifrazione
n20/D 1.420 (lit.)
P. ebollizione
75 °C/0.25 mmHg (lit.)
Densità
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
azo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)OC(=O)\N=N\C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3/b10-9+
VVWRJUBEIPHGQF-MDZDMXLPSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Chromenes resembling classical cannabinoids
- MK-3281 inhibitor of the hepatitis C virus NS5B polymerase
- Norbornene-based guanidine-rich polymers as mimcs of cell-penetrating peptides (CPP)
- Analogues of the Pseudomonas aeruginosa quorum-sensing molecule N-(3-Oxododecanoyl)-l-homoserine lactone with immunosuppressive but non-LasR-inducing properties
- Acceptor-donor-acceptor organic dyes for dye-sensitized solar cells
- 1,3-dioxane-2-carboxylic acid derivatives as PPARα/γ dual agonists
- Hydrazinophosphonates and hydrazinobisphosphonates via Mitsunobu and Arbuzov-type multicomponent application of the Morrison-Brunn-Huisgen betaine
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?