The solubility of product number 374318 has not been validated; however, it is expected to be soluble in chloroform, ethanol, methanol, and ethyl acetate. It is unlikely to be soluble in water, though there may be slight solubility at very low concentrations.
374318
Dimethyl (S)-(−)-malate
98%
Sinonimo/i:
Dimethyl (S)-2-hydroxysuccinate, Dimethyl L-malate
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −6.5°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
Densità
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C[C@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O5/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
YSEKNCXYRGKTBJ-BYPYZUCNSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What is the recommended procedure for diluting Dimethyl (S)-(-)-malate with the catalog number 374318 (CAS 617-55-0)? If it is possible to dilute it in water, how should the required amount be calculated?
1 risposta-